Learn More
Cofra Women's Safety Shoes, Paula Series
Descripción
- Lace-up general purpose safety shoes
- Water-repellant breathable black nubuck uppers
- Steel toecaps resistant to 200J
- Tough EVA-nitrile anti-static footbed
- Breathable polyamide internal lining
- Slip-resistant polyurethane soles
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de tapón | Lace-up |
| Color | Black |
| Material para los pies | EVA-Nitrile |
| Material de revestimiento | Poliamida |
| Material | Leather |
| Tamaño | 6 |
| Características exclusivas | Anti-slip |
| Material de la suela | Poliuretano |
| Material del dedo del pie | Acero |
| Certificaciones/conformidad (Europa) | EN ISO 20345:2011 |
| Mostrar más |