Learn More
Fisherbrand™ Batas de laboratorio de poliéster/algodón para mujer
GREENER_CHOICE
Código de producto. 15867101 Tienda Fisherbrand Productos
Change view
Click to view available options
Tamaño:
XS
Pequeño
Medio
Grande
XL
2XL
3XL
4XL
Longitud (imperial):
37,0 in
37,8 in
38,6 in
39,4 in
40,2 in
40,9 in
41,7 in
42,5 in
Tamaño de la unidad:
cada uno
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tamaño Longitud (imperial) unitSize
15867101 3XL 41,7 in cada uno
15807101 XS 37,0 in cada uno
15817101 Pequeño 37,8 in cada uno
15827101 Medio 38,6 in cada uno
15837101 Grande 39,4 in cada uno
15847101 XL 40,2 in cada uno
15857101 2XL 40,9 in cada uno
15877101 4XL 42,5 in cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Código de producto. 15867101
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
De tamaño amplio para mayor comodidad y cinturón trasero
  • Fabricado con 65/35 de polialgodón
  • Un bolsillo exterior izquierdo a la altura del pecho, dos bolsillos inferiores exteriores
  • Cuello en punta estándar
  • Tapón con botón frontal
  • Puños rectos
  • Blanco
Especificaciones
Tipo de producto General Purpose Lab Coat
Tamaño 3XL
Sexo Mujer
Material Mezcla de polialgodón
Color Blanco
Tipo de tapón Botones
Estilo de manguito Recto
Desechables Reusable
Esterilidad No estéril
N.º de bolsillos 3
Tipo de collarín En punta estándar
Longitud (imperial) 41,7 in