Learn More
Welch™ Bomba de pistón WOB-L 2567
Código de producto. 10107851 Tienda Welch Ilmvac Productos
Click to view available options
Fondo (métrico):
254 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 10107851
Marca: Welch™ U2567C50
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Utilice estas bombas para aplicaciones de vapor seco o acuoso. Las bombas de pistón Welch Ilmvac™ WOB-L 2567 son bombas de vacío ajustables sin aceite y económicas.
  • La fiable bomba de pistón WOB-L es perfecta para muchas aplicaciones habituales de vacío de laboratorio.
  • Características: Vacío a 60 Torr (27,6 pulg. de Hg)
  • Incluye regulador de vacío y medidor: nivel de vacío fácil de ajustar y controlar.
  • Trampa de agua de entrada: la bola flotante se eleva para sellar la bomba contra la ingestión accidental de agua.
  • El silenciador silencia la bomba y los filtros descargan el aire.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Velocidad motor 83 l/min
Requisitos eléctricos 230 V/50 Hz
Fondo (métrico) 254 mm
Modelo WOB-L 2567
Vataje 250 W
Peso (métrico) 7,5 kg
Frecuencia 50 Hz
Altura global (métrico) 254 mm
Anchura global (métrico) 381 mm
Tipo de bomba Bomba de pistón
Presión máxima 80 mbar
Tensión 230 V