missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ WNT9A Polyclonal Antibody
GREENER_CHOICE

Código de producto. 15325201
Change view
Click to view available options
Cantidad:
50 μg
Tamaño de la unidad:
50 microgramos
Código de producto. Cantidad unitSize
15325201 50 μg 50 microgramos
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 15325201

Marca: Invitrogen™ PA534334

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

Percent identity with other species by BLAST analysis: Human, Gorilla, Gibbon, Monkey, Panda (100%) Mouse, Rat, Bovine, Bat, Rabbit (94%).

WNT9A is a ligand for members of the frizzled family of seven transmembrane receptors. Probable developmental protein. May be a signaling molecule which affects the development of discrete regions of tissues. WNT9A is likely to signal over only few cell diameters.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno WNT9A
Aplicaciones Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Polyclonal
Concentración 1 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 0.1% sodium azide
génica WNT9A
N.º de referencia del gen O14904
Alias de gen MGC138165; MGC141991; Protein Wnt-14; Protein Wnt-9a; wingless related MMTV integration site 9A; wingless-type MMTV integration site 14; wingless-type MMTV integration site 9A; wingless-type MMTV integration site family member 9A; wingless-type MMTV integration site family, member 14; wingless-type MMTV integration site family, member 9A; Wnt family member 9A; WNT14; wnt-14; Wnt9a
Símbolos de los genes WNT9A
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Synthetic 16 amino acid peptide from N-Terminus of human WNT9A.
Método de purificación Antigen Affinity Chromatography
Cantidad 50 μg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 7483
Especies diana Human, Monkey
Contenido y almacenamiento Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.