missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

WNT8A Rabbit, anti-Human, Polyclonal, Proteintech

Código de producto. 18080536 Tienda Proteintech Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
150 μL
20 μL
Tamaño de la unidad:
150 microlitros
20 microlitros
Código de producto. Cantidad unitSize
18080536 20 μL 20 microlitros
18044315 150 μL 150 microlitros
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18080536

Marca: Proteintech 305181AP20UL

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

The WNT8A antibody from Proteintech is a rabbit polyclonal antibody generated with recombinant protein of human WNT8A. This antibody recognizes human, rat antigen. The WNT8A antibody has been validated for the following applications: IF, WB, ELISA analysis.

Especificaciones

Antígeno WNT8A
Aplicaciones Western Blot, Immunofluorescence, ELISA
Concentración 1000 μg/mL
Símbolos de los genes Protein Wnt 8a, Protein Wnt 8d, WNT8A, WNT8D
Especie del huésped Rabbit
Cantidad 20 μL
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 7478
Especies diana Human, Rat
Contenido y almacenamiento Store at -20°C. Stable for one year after shipment.
Peso molecular del anticuerpo 150 kDa
Formulario Liquid
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.