Learn More
WNT8A, Rabbit anti-Human, Polyclonal Antibody, Abnova™
Código de producto. 16154088
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
16154088 100 μL 100 microlitros
1 options
Código de producto. 16154088 Proveedor Abnova N.º de proveedor H00007478D01.100uL
Rabbit Polyclonal Antibody
Sequence: MGNLFMLWAALGICCAAFSASAWSVNNFLITGPKAYLTYTTSVALGAQSGIEECKFQFAWERWNCPENALQLSTHNRLRSATRETSFIHAISSAGVMYIITKNCSMGDFENCGCDGSNNGKTGGHGWIWGGCSDNVEFGERISKLFVDSLEKGKDARALMNLHNNRAGRLAVRATMKRTCKCHGISGSCSIQTCWLQLAEFREMGDYLKAKYDQALKIEMDKRQLRAGNSAEGHWVPAEAFLPSAEAELIFLEESPDYCTCNSSLGIYGTEGRECLQNSHNTSRWERRSCGRLCTECGLQVEERKTEVISSCNCKFQWCCTVKCDQCRHVVSKYYCARSPGSAQSLGKGSA
Especificaciones
Antígeno WNT8A
Aplicaciones Immunoprecipitation, Western Blot
Clasificación Polyclonal
Conjugado Unconjugated
Formulación No additive
génica wingless-type MMTV integration site family, member 8A
N.º de referencia del gen NM_058244
Alias de gen WNT8D
Símbolos de los genes WNT8A
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno WNT8A (NP_490645.1, 1 a.a. ∼ 351 a.a) full-length human protein.
Cantidad 100 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 7478
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at -20°C or lower. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.