Learn More
WNT4, Mouse anti-Human, Polyclonal Antibody, Abnova™
Código de producto. 16177526
Change view
Click to view available options
Cantidad:
50 μg
Tamaño de la unidad:
50 microgramos
16177526 50 μg 50 microgramos
1 options
Código de producto. 16177526 Proveedor Abnova N.º de proveedor H00054361B02P.50ug
Mouse Polyclonal Antibody
Sequence: MSPRSCLRSLRLLVFAVFSAAASNWLYLAKLSSVGSISEEETCEKLKGLIQRQVQMCKRNLEVMDSVRRGAQLAIEECQYQFRNRRWNCSTLDSLPVFGKVVTQGTREAAFVYAISSAGVAFAVTRACSSGELEKCGCDRTVHGVSPQGFQWSGCSDNIAYGVAFSQSFVDVRERSKGASSSRALMNLHNNEAGRKAILTHMRVECKCHGVSGSCEVKTCWRAVPPFRQVGHALKEKFDGATEVEPRRVGSSRALVPRNAQFKPHTDEDLVYLEPSPDFCEQDMRSGVLGTRGRTCNKTSKAIDGCELLCCGRGFHTAQVELAERCSCKFHWCCFVKCRQCQRLVELHTCR
Especificaciones
Antígeno WNT4
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Polyclonal
Conjugado Unconjugated
Formulación In 1x PBS, pH 7.4
génica wingless-type MMTV integration site family, member 4
N.º de referencia del gen NM_030761
Alias de gen SERKAL/WNT-4
Símbolos de los genes WNT4
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno WNT4 (NP_110388.2, 1 a.a. ∼ 351 a.a) full-length human protein.
Cantidad 50 μg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 54361
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at -20°C or lower. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.