missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ WNT2 Polyclonal Antibody

Código de producto. 15345201
Change view
Click to view available options
Cantidad:
50 μg
Tamaño de la unidad:
50 microgramos
Código de producto. Cantidad unitSize
15345201 50 μg 50 microgramos
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 15345201

Marca: Invitrogen™ PA534321

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

Percent identity with other species by BLAST analysis: Human, Chimpanzee, Gorilla, Orangutan, Gibbon, Baboon, Monkey, Marmoset (100%).

WNT2 is a ligand for members of the frizzled family of seven transmembrane receptors. Probable developmental protein. May be a signaling molecule which affects the development of discrete regions of tissues. Is likely to signal over only few cell diameters.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno WNT2
Aplicaciones Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Polyclonal
Concentración 1 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 0.1% sodium azide
génica Wnt2
N.º de referencia del gen P09544
Alias de gen 2610510E18Rik; etID309852.18; INT1L 1; Int1l1; int-1-like protein 1; INT-1-related protein; IRP; IRP protein; Mirp; protein Wnt-2; secreted growth factor; wingless-related MMTV integration site 2; wingless-type MMTV integration site 2; wingless-type MMTV integration site family member 2; wingless-type MMTV integration site family, member 2; Wnt; WNT 2; Wnt family member 2; Wnt2; Wnt-2; Wnt2a; ZfWnt2
Símbolos de los genes Wnt2
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Synthetic 15 amino acid peptide from internal region of human WNT2.
Método de purificación Antigen Affinity Chromatography
Cantidad 50 μg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 7472
Especies diana Human, Monkey
Contenido y almacenamiento Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Select an issue

By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.