Learn More
Wnt-2 Antibody, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
220.00€ - 307.65€
Especificaciones
| Antígeno | Wnt-2 |
|---|---|
| Dilución | Western Blot 1:500-1:2000 |
| Aplicaciones | Western Blot |
| Clasificación | Polyclonal |
| Conjugado | Unconjugated |
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|
18632799
|
Novus Biologicals
NBP3-06123-100ul |
100 μg |
326.00€ 307.65€ / 100 microlitros Ahorro 18.35€ 5% Descuento |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
|
18682279
|
Novus Biologicals
NBP3-06123-50ul |
50 μg |
220.00€
50 microlitros |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
Wnt-2 Polyclonal antibody specifically detects Wnt-2 in Human samples. It is validated for Western BlotEspecificaciones
| Wnt-2 | |
| Western Blot | |
| Unconjugated | |
| Rabbit | |
| Signal Transduction, Stem Cell Signaling Pathway, Wnt Signaling Pathway | |
| PBS, pH7.0 | |
| 7472 | |
| IgG | |
| Antigen and protein A Affinity-purified |
| Western Blot 1:500-1:2000 | |
| Polyclonal | |
| Purified | |
| RUO | |
| Human | |
| INT1L1secreted growth factor, Int-1-like protein 1, Int-1-related protein, IRPprotein Wnt-2, wingless-type MMTV integration site family member 2 | |
| Produced in rabbits immunized with E. coli-derived Human Wnt-2 fragment. | |
| Primary | |
| Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles. |