missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

WNK-IN-11, MedChemExpress

Código de producto. 16487277
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
Código de producto. Cantidad unitSize
16487277 5 mg 5 miligramos
16470867 50 mg 50 miligramos
16445416 100 mg 100 miligramos
16444568 10 mg 10 miligramos
16423136 25 mg 25 miligramos
5 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 16487277

Marca: Medchem Express HY112094

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

MedChemExpress WNK-IN-11 is an allosteric With-No-Lysine (WNK) kinase inhibitor, with an IC50 of 4 nM for WNK1.

WNK-IN-11 is an allosteric With-No-Lysine (WNK) kinase inhibitor, with an IC50 of 4 nM for WNK1.

Especificaciones

Nombre del producto químico o material WNK-IN-11
CAS 2123489-30-3
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C21H21Cl2N5OS
Cantidad 5 mg
Información de solubilidad DMSO : 150 mg/mL (324.39 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(C1=CC(C2=CSC(NC)=N2)=NC=C1Cl)N3CCN(CC4=CC=C(Cl)C=C4)CC3
Peso molecular (g/mol) 462.4
Formula Weight (peso de la fórmula) 462.4
Porcentaje de pureza 99.44%
Grado Research
Forma física Solid
Mostrar más Mostrar menos

Research purposes only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.