Learn More
WNK-IN-11, MedChemExpress
Código de producto. p-200100731
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
16487277 5 mg 5 miligramos
16470867 50 mg 50 miligramos
16445416 100 mg 100 miligramos
16444568 10 mg 10 miligramos
16423136 25 mg 25 miligramos
5 options
Código de producto. 16487277
Marca: Medchem Express HY112094
MedChemExpress WNK-IN-11 is an allosteric With-No-Lysine (WNK) kinase inhibitor, with an IC50 of 4 nM for WNK1.
WNK-IN-11 is an allosteric With-No-Lysine (WNK) kinase inhibitor, with an IC50 of 4 nM for WNK1.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material WNK-IN-11
CAS 2123489-30-3
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C21H21Cl2N5OS
Cantidad 5 mg
Información de solubilidad DMSO : 150 mg/mL (324.39 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(C1=CC(C2=CSC(NC)=N2)=NC=C1Cl)N3CCN(CC4=CC=C(Cl)C=C4)CC3
Peso molecular (g/mol) 462.4
Formula Weight (peso de la fórmula) 462.4
Porcentaje de pureza 99.44%
Grado Research
Forma física Solid