Learn More
Buerkle™ Sistema de extracción de disolventes con tubo de descarga
Código de producto. p-7161109 Tienda Bürkle Productos
Change view
Click to view available options
Fondo (métrico):
60 cm
95 cm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Fondo (métrico) unitSize
16213181 60 cm cada uno
16399561 95 cm cada uno
2 options
Código de producto. 16213181
Marca: Buerkle™ 56035001
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
El sistema de extracción de disolventes con tubo de descarga se puede utilizar para dispensar líquidos de alta pureza rápidamente y sin complicaciones. Se produce un exceso de presión en el contenedor con gas presurizado (aire comprimido o nitrógeno), por lo que se bombea el líquido fuera del depósito.
  • El sistema de extracción de disolventes con tubo de descarga incorpora una bomba de barril con tubo de descarga fijo
  • El tubo de inmersión ajustable de forma continua de la bomba de barril se puede ajustar al depósito correspondiente
  • Con conexión de rosca de barril para barriles de acero con rosca en R de 2 in.
  • Se puede ajustar para depósitos comerciales estándar con adaptadores de rosca
  • La ventaja que aporta la operación con gas de presión es que el usuario puede extraer cantidades mucho más grandes sin esfuerzo mientras tiene ambas manos libres para dispensar el disolvente
  • La conexión de tuerca con barril y las válvulas de cierre sellan el barril y la bomba herméticamente
  • La conexión de nitrógeno o aire comprimido (3-10 bar) se puede proporcionar a través de un suministro de aire comprimido móvil o estacionario
  • Opciones de conexión flexibles, funcionamiento con aire comprimido o gas inerte (por ejemplo, nitrógeno)
  • Piezas en contacto con medio de acero inoxidable (1.4301) y PTFE
  • Incluye soportes de transporte, cable de puesta a tierra para la unidad reguladora de presión, manguera de conexión, llave y adaptador para el suministro de aire comprimido
  • Adaptador de suministro de aire comprimido: 1 conector de acoplamiento NW 7,2 mm, 1 boquilla de manguera de 6 mm de Ø interno, 1 boquilla de manguera de 8 mm de Ø interno
  • Para depósitos y barriles de la ONU (presión de prueba mínima de 150 kpa)
  • El dispositivo cumple con los requisitos de la Directiva 2014/68/UE relativa a los equipos de presión
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Aplicaciones Sistema de extracción de disolventes
Caudal 10/ l/min
Incluye Soportes de transporte, cable de puesta a tierra para la unidad reguladora de presión, manguera de conexión, llave y adaptador para el suministro de aire comprimido
Para utilizar con Juego antiestático
Fondo (métrico) 60 cm
Tipo Sistema de extracción de disolventes
Diámetro de la abertura del tambor Rosca R de 2 in.
Material Acero inoxidable (1.4301), PTFE