Learn More
Buerkle™ Sistema de extracción de disolventes con tubo de descarga
Código de producto. 16213181 Tienda Bürkle Productos
Change view
Click to view available options
Fondo (métrico):
60 cm
95 cm
Tamaño de la unidad:
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Fondo (métrico) unitSize
16213181 60 cm cada uno
16399561 95 cm cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 16213181 Proveedor Buerkle™ N.º de proveedor 56035001
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
El sistema de extracción de disolventes con tubo de descarga se puede utilizar para dispensar líquidos de alta pureza rápidamente y sin complicaciones. Se produce un exceso de presión en el contenedor con gas presurizado (aire comprimido o nitrógeno), por lo que se bombea el líquido fuera del depósito.
  • El sistema de extracción de disolventes con tubo de descarga incorpora una bomba de barril con tubo de descarga fijo
  • El tubo de inmersión ajustable de forma continua de la bomba de barril se puede ajustar al depósito correspondiente
  • Con conexión de rosca de barril para barriles de acero con rosca en R de 2 in.
  • Se puede ajustar para depósitos comerciales estándar con adaptadores de rosca
  • La ventaja que aporta la operación con gas de presión es que el usuario puede extraer cantidades mucho más grandes sin esfuerzo mientras tiene ambas manos libres para dispensar el disolvente
  • La conexión de tuerca con barril y las válvulas de cierre sellan el barril y la bomba herméticamente
  • La conexión de nitrógeno o aire comprimido (3-10 bar) se puede proporcionar a través de un suministro de aire comprimido móvil o estacionario
  • Opciones de conexión flexibles, funcionamiento con aire comprimido o gas inerte (por ejemplo, nitrógeno)
  • Piezas en contacto con medio de acero inoxidable (1.4301) y PTFE
  • Incluye soportes de transporte, cable de puesta a tierra para la unidad reguladora de presión, manguera de conexión, llave y adaptador para el suministro de aire comprimido
  • Adaptador de suministro de aire comprimido: 1 conector de acoplamiento NW 7,2 mm, 1 boquilla de manguera de 6 mm de Ø interno, 1 boquilla de manguera de 8 mm de Ø interno
  • Para depósitos y barriles de la ONU (presión de prueba mínima de 150 kpa)
  • El dispositivo cumple con los requisitos de la Directiva 2014/68/UE relativa a los equipos de presión
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Aplicaciones Sistema de extracción de disolventes
Caudal 10/ l/min
Incluye Soportes de transporte, cable de puesta a tierra para la unidad reguladora de presión, manguera de conexión, llave y adaptador para el suministro de aire comprimido
Para utilizar con Juego antiestático
Fondo (métrico) 60 cm
Tipo Sistema de extracción de disolventes
Diámetro de la abertura del tambor Rosca R de 2 in.
Material Acero inoxidable (1.4301), PTFE