Learn More
WISP1 Rabbit anti-Human, Unconjugated, Polyclonal, Proteintech
Código de producto. p-7224270 Tienda Proteintech Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
150 μL
20 μL
Tamaño de la unidad:
150 microlitros
20 microlitros
16858224 20 μL 20 microlitros
16848224 150 μL 150 microlitros
2 options
Código de producto. 16858224
Marca: Proteintech 181661AP20UL
Rabbit Polyclonal Antibody
The WISP1 antibody from Proteintech is a rabbit polyclonal antibody generated with fusion protein of human WISP1. This antibody recognizes human, mouse antigen. The WISP1 antibody has been validated for the following applications: IHC, WB, ELISA analysis.
Especificaciones
Antígeno WISP1
Aplicaciones Western Blot, Immunohistochemistry, Immunofluorescence, ELISA
Clasificación Polyclonal
Concentración 433 μg/mL
Conjugado Unconjugated
Especie del huésped Rabbit
Cantidad 20 μL
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 8840
Especies diana Human, Mouse
Isotype IgG