Learn More
Invitrogen™ Kit de ELISA para WISP1 humano
Código de producto. 15485173
Click to view available options
Cantidad:
5 × 96 pruebas
96 pruebas
Tamaño de la unidad:
1 set
cada uno
Código de producto. 15485173
Marca: Invitrogen™ EHWISP1
Kit de ELISA tipo sándwich
El ensayo ELISA para WISP-1 humano cuantifica WISP-1 hu en suero, plasma o medio de cultivo celular humanos. El ensayo reconocerá exclusivamente tanto el WISP-1 hu natural como recombinante. Principio del método El ensayo ELISA (enzimoinmunoanálisis de adsorción) de tipo sándwich de fase sólida para WISP-1 humano está diseñado para medir la cantidad de diana que se une entre un par de anticuerpos combinados. Se ha recubierto previamente un anticuerpo específico del objetivo en los pocillos de la microplaca suministrada. A continuación, se agregan muestras, estándares o controles a estos pocillos y se unen al anticuerpo inmovilizado (captura). Se forma el sándwich mediante la adición del segundo anticuerpo (detector), se añade una solución de sustrato que reacciona con el complejo enzima-anticuerpo-objetivo para producir una señal cuantitativa. La intensidad de esta señal es directamente proporcional a la concentración del objetivo presente en la muestra original. Validación rigurosa Cada lote fabricado de este kit de ELISA se somete a pruebas de calidad para determinar criterios tales como sensibilidad, especificidad, precisión y consistencia entre lotes. Consulte el manual para obtener más información sobre la validación.
Este gen codifica a un miembro de la subfamilia de proteínas (WISP) de la vía de señalización inducible de WNT1, que pertenece a la familia del factor de crecimiento del tejido conectivo (CTGF). La WNT1 es miembro de una familia de proteínas de señalización glicosiladas ricas en cisteína que median en diversos procesos de desarrollo. Los miembros de la familia CTGF se caracterizan por cuatro dominios conservados ricos en cisteína: dominio de unión al factor de crecimiento similar a la insulina, módulo de tipo C del factor von Willebrand, dominio de trombospondina y dominio de tipo nudo de cistina C-terminal. Este gen puede ser secundario en la vía de señalización de WNT1 que es relevante para la transformación maligna. Se expresa a un nivel alto en las células fibroblastos y se sobreexpresa en los tumores de colon. La proteína codificada se une a la decorina y al biglicano, dos miembros de una familia de proteoglicanos pequeños ricos en leucina presentes en la matriz extracelular del tejido conectivo, y posiblemente previene la actividad inhibitoria de decorina y biglicano en la proliferación de células tumorales. También atenúa la apoptosis mediada por p53 en respuesta al daño del ADN a través de la activación de la quinasa Akt. Es un 83 % idéntica a la proteína del ratón en el nivel del aminoácido. El empalme alternativo de este gen genera 2 variantes de transcripción.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Número de acceso O95388
Intervalo del ensayo 61,44-15.000 pg/ml
Sensibilidad del ensayo 50 pg
Intervalo de calibración De 50 pg/mL a 15000 pg/ml
ensayo ELISA sandwich de fase sólida
Conjugado Biotina
Tipo de producto Kit de ELISA
Familia de proteínas Otras proteínas
Tipo de muestra Plasma, Sobrenadante, Suero
Especificidad En este formato tipo sándwich de ELISA, no se observó reactividad cruzada con rhBiglicano, rhDecorina, rhNOV o rhWISP-3.
Suficiente para 96 ensayos
Especies diana Humano
Para utilizar con (aplicación) ELISA, ensayos de proteínas, biología de proteínas, biología del cáncer, inmunología, neurociencia, neurología, detección de proteínas, análisis de proteínas
Para utilizar con (equipo) Lector de microplacas colorimétrico
ID de gen (Entrez) 8840
Símbolo de gen CCN4c,WISP1i,WISP1tc,WISP1
CV interensayo < 12 %
CV intraensayo < 10 %
Contenido del kit Placa de 96 pocillos recubiertos previamente, Estándar, Concentrado de diluyente de ensayo, Anticuerpo de detección biotinilado, SAV-HRP, Tampón de lavado, Cromógeno, Solución de parada, Cubiertas adhesivas para placas
Etiqueta o tinte Peroxidasa de rábano picante (HRP)
Cantidad 96 pruebas
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Revelado
Volumen de muestra 50 μl de plasma; 50 μl de suero; 100 μl de sobrenadante
Requisitos de almacenamiento De 2 °C a 8 °C
Sinónimo CCN4c, WISP1i, WISP1tc, WISP1
Objetivo Humano
Tiempo de prueba 1 h 20 min
Tiempo total del ensayo 4 h 45 min