Descripción
- Conjunto de pesas E2 de 1 mg a 10 kg
- Hasta 500 mg como pesas de alambre
- Material: Acero especial, no magnetizable, densidad de 8,0 g/cm3, muy resistente a la corrosión
- Embalaje de las pesas: Desde 1 mg hasta 500 mg en un maletín de plástico
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Masa de calibración |
| Certificaciones/conformidad | Certificado DAkkS |
| Peso (imperial) | 0,23 lb |
| Clasificación | OIML E2 |
| Material | Aluminio, alpaca, acero inoxidable |
| Peso (métrico) | 500 mg |
| Densidad | densidad de 8,0 g/cm3 |