Learn More
Hanna Instruments™ Sonda de termistor de cable
Description
El tiempo de respuesta de una medición se ve afectado por la posición del sensor en relación con la superficie que se está midiendo. El cable flexible se extiende de 1 m a 10 m desde la sonda hasta el conector del medidor. La construcción del cable de 3 mm proporciona un tiempo de respuesta rápido para lecturas de temperatura de muestras de hasta 150 °C (302°F).
- No incorpora un asa para máxima flexibilidad
- El sensor precalibrado elimina la necesidad de recalibración cuando se cambian las sondas
- HI762W: Sensor NTC con cable de 1a 10 m, tiempo de respuesta 6 segundos
- HI765W: Sensor PTC precalibrado con cable de 1 m, tiempo de respuesta 8 segundos
Spécification
Spécification
| Diámetro de la sonda (métrico) | 3 mm (cable) |
| Para utilizar con (aplicación) | Medición de la temperatura en un área de difícil acceso |
| Longitud del cable (imperial) | 32,8 ft |
| Longitud del cable (métrico) | 10 m |
| Material | Sonda de acero inoxidable AISI 316 |
| Tiempo de medición | 6 s |
| Modelo | HI-762W |
| Tipo de sonda | Termistor NTC |
| Tipo de producto | Sonda de cable |
| Calibrated | No |
| Afficher plus |
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.