Learn More
Tuttnauer Wire (Mesh) Basket
Código de producto. 17879588 Tienda Tuttnauer Productos
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
19,5 L
26 L
29 L
Dimensions (Dia. x H):
362 x 190 mm
362 x 250 mm
362 x 280 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Capacidad (métrico) Dimensions (Dia. x H) unitSize
17879588 19,5 L 362 x 190 mm cada uno
17869588 26 L 362 x 250 mm cada uno
17849588 29 L 362 x 280 mm cada uno
3 options
Código de producto. 17879588
Marca: Tuttnauer BSK8300004
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Stainless steel mesh wire basket for bottles and general use.
  • Stainless Steel wire basket for the sterilization of solid items, or liquid in bottles.
  • The baskets are stackable and two baskets can be placed in the autoclave chamber.
Especificaciones
Capacidad (imperial) 4.3 gal.
Capacidad (métrico) 19,5 L
Fondo de la cámara (métrico) 19 cm
Fondo de la cámara (imperial) 7.6 in.
Longitud (imperial) 14.3 in.
Longitud (métrico) 36.2 cm
Tipo de producto Autoclave Basket
Dimensions (Dia. x H) 362 x 190 mm