Learn More
Brady™ Etiquetas BBP33 de identificación de cables: cuatro por fila
Click to view available options
Tipo de adhesivo:
Acrílico, Permanente
Caucho, Reposicionable
Caucho, reposicionable, Repositionable
Acabado:
Brillo
Mate
Satinado
Material:
Paño de nailon
Paño de vinilo
Dimensions (LxW):
0,25 x 0,75 pulg.
0,8 x 1,4 in
9,52 × 9,52 mm (0,375 × 0,375 pulgadas) de ancho
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 5000
Descripción
- The adhesive and cloth backing (B-498) offers excellent holding power, yet allow for clean removal and repositioning.
- Matte white polyamide coated nylon cloth material (B-499) has a permanent acrylic adhesive with a service temperature of -40 to 193° F (-40 to 90° C) and recommended for indoor use.
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | RoHS, UL |
| Tipo de adhesivo | Caucho, reposicionable, Repositionable |
| Color | White |
| Pantalla | Consignment |
| Acabado | Brillo |
| Formato | Die-cut |
| Material | Paño de vinilo |
| Printable Sides | Single-side Printable |
| Print Technology | Thermal Transfer |
| Tipo de producto | Etiqueta de identificación |
| Mostrar más |