Learn More
Brady™ Etiquetas BBP33 de identificación de cables: cuatro por fila
Código de producto. 13573320
Click to view available options
Tipo de adhesivo:
Acrílico, Permanente
Caucho, Reposicionable
Caucho, reposicionable, Repositionable
Acabado:
Brillo
Mate
Satinado
Material:
Paño de nailon
Paño de vinilo
Dimensions (LxW):
0,25 x 0,75 pulg.
0,8 x 1,4 in
9,52 × 9,52 mm (0,375 × 0,375 pulgadas) de ancho
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 5000
Código de producto. 13573320
Marca: Brady™ 142872
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Las etiquetas BBP33 de identificación de cables (cuatro por fila) son etiquetas envolventes de tela de nailon (B-499) o tela de vinilo (B-498) que son enormemente flexibles para ajustarse a las superficies con muchas curvas como alambres y cables.
  • El adhesivo y el dorso de tejido (B-498) ofrecen una excelente potencia de sujeción, además de permitir una extracción limpia y el reposicionamiento.
  • El material de tela de nailon con revestimiento de poliamida blanco mate (B-499) tiene un adhesivo acrílico permanente con una temperatura de servicio de –40 a 90 °C y se recomienda para uso en interiores.
Especificaciones
Certificaciones/conformidad RoHS, UL
Descripción Etiquetas de tela de vinilo reposicionables para la impresora BBP33
Tipo de adhesivo Caucho, Reposicionable
Color Blanco
Pantalla Consignment
Acabado Satinado
Formato Die-cut
Material Paño de vinilo
Printable Sides Single-side Printable
Print Technology Thermal Transfer
Tipo de producto Etiqueta de identificación
Esterilidad No estéril
Para utilizar con (aplicación) Marcado de cables y alambres
Para utilizar con (equipo) Impresora BBP™33
Repetición horizontal (métrico) 20,30 mm
Etiquetas por fila 4
Temperatura mín. de funcionamiento (métrico) -40°C
N.° por paquete 5000 Labels/Box
Cantidad 5000/paq.
Forma Rectangle
Tipo de software LabelMark, MarkWare
Intervalo de temperatura (imperial) De -40 a 175 °F
Intervalo de temperatura (métrico) De -40 °C a +79,4 °C
Resistencia a la tracción 55 lb/pulgadas
Grosor (imperial) 0,0073 in
Grosor (métrico) 0,185 mm
Repetición vertical (métrico) 8,90 mm
Dimensions (LxW) 0,25 x 0,75 pulg.
Longitud (imperial) 0.2 in.
Anchura (imperial) 0,75 in
Anchura (métrico) 19,05 mm
Anchura del área de impresión (métrico) 85.09 mm
Altura (imperial) 0,2 in
Altura (métrico) 6 mm
Alternate Part Number B33-1-498