Learn More
Heathrow Scientific™ Gradilla para tubos de frascos Bijou de alambre
Código de producto. 15492120 Tienda Heathrow Scientific Productos
Change view
Click to view available options
Admite:
Tubos (25 mm)
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Admite unitSize
15492120 Tubos (25 mm) cada uno
1 options
Código de producto. 15492120
Marca: Heathrow Scientific™ HS120086
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Tiene capacidad para tubos de perfil bajo de hasta 25 mm de diámetro. La gradilla de alambre para frascos Bijou Heathrow Scientific™ se puede esterilizar en autoclave.
  • Adecuado para frascos Bijou y tubos de perfil bajo de hasta 25 mm de diámetro
  • Soporte inferior de malla
  • Alambre de acero con revestimiento de epoxi y resistentes a productos químicos
  • Esterilizable en autoclave
Especificaciones
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Color Azul
Admite Tubos (25 mm)
Material Acero con revestimiento de epoxi
Posiciones 50
Forma Rectangular
Apilables Yes, When Empty
Esterilidad No estéril
Para utilizar con (equipo) Frascos Bijou y de perfil bajo
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 27,1 x 14,5 x 3,2cm
Longitud (métrico) 29.14 cm
Diámetro de la abertura (métrico) 25 mm
Tipo de producto Gradilla para tubos de perfil bajo
Estantes 2 Tiers
Altura (métrico) 3.2 cm
matriz, red, conjunto 5 x 10
Anchura (métrico) 15.54 cm