Learn More
Branson Ultrasonics™ Cesta de alambre para lavadora
Código de producto. p-8001376
Click to view available options
Altura (métrico):
74 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 10079240
Marca: Branson Ultrasonics™ 000019129
Solo quedan null
Especificaciones
Cantidad 1 Unidad
Tipo Cestillo de alambre
Fondo (métrico) 107 mm
Para utilizar con (equipo) Arandela ultrasónica, 1510/1800 Branson
Altura (métrico) 74 mm
Material Acero inoxidable
Anchura (métrico) 125 mm
Modelo 1510/1800