Learn More
Nordvlies WIPEX-STAR wipe for wet cleaning, 80 g/sqm, app. 30x38 cm, solvent resistent, blue
Marca:  Nordvlies 2195
WIPEX-STAR wipe for wet cleaning, 80 g/sqm, app. 30x38 cm, solvent resistent, blue
Código de producto. 15770947
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    95.35€
    66.91€ / 1 rollo
    Ahorro 28.44€
    29% Descuento
Solo quedan null
Fecha estimada de envoi: 11-03-2026