Learn More
Honeywell™ Guantes Winter Pro
Descripción
- Guante de PVC sobre un tejido sin costuras de 100 % algodón
- Acabado con patrón en relieve
- El tejido de algodón sin costuras hace que el guante resulte muy cómodo
- El PVC que se utiliza para fabricar el guante garantiza una buena flexibilidad durante su uso
- Guante impermeable con forro tejido de algodón sin costuras para proteger contra el frío y adecuado para su uso en entornos húmedos o aceitosos
- El PVC de alta calidad garantiza una calidad excepcional y continua
- El puño garantiza una buena protección del antebrazo
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | Normas básicas EN 420-2003 CEE, EN 388-2003 sobre riesgos mecánicos, EN 374/2-2003 sobre riesgos químicos y EN 511-2003 sobre riesgos derivados del frío |
| Acabado exterior | Estampado |
| Material | PVC |
| Tamaño | 8 |
| Grosor (métrico) | 1,4 mm |
| Material de revestimiento | Algodón |
| Longitud (métrico) | 26,7 cm |