Learn More
Ansell™ Guantes de alta resistencia de PVC Winter Monkey Grip™ serie 23-193
Código de producto. p-8005403 Tienda Ansell Productos
Click to view available options
Tamaño:
10
11
Tamaño de la unidad:
12 pares
Código de producto. 12680782
Marca: Ansell™ 23193100
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Proporciona un agarre excelente para la manipulación de aceites y productos químicos en ambientes fríos y objetos revestidos en grasa y aceites.
  • El revestimiento de PVC repele el agua, el aceite y la grasa y se mantiene flexible a bajas temperaturas
  • El aislamiento de espuma mantiene las manos calientes
  • Agarre excelente para una mayor seguridad al manipular objetos pesados
  • Dedos curvos, pulgar con solapa y forro de algodón de tejido suave ofrece mayor comodidad
  • Mantiene las manos calientes, secas y protegidas de abrasiones
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Certificaciones/conformidad Normas de CATEGORÍA II EN 388: 3121, EN 511: 111, EN 1149, ANSI
Material del manguito PVC
Coating Material PVC
Color Orange
Cut Resistance Rating Nivel 2
Acabado exterior No Texture
Hand Specific
Material PVC
En polvo sin polvo
Tipo de producto Guantes de alta resistencia
Tamaño 10
Estilo de puño de los guantes Seguridad
Revestimiento Tejido de punto de algodón
Tipo de Palm Palma totalmente recubierta
Cantidad 72 par
Resistente a Repele el aceite y la grasa
Serie 23-193