Learn More
Ansell Edmont™ Guantes de peso alto de PVC naranja fluorescentes Winter Hi-Viz™ serie 23-491
Tienda Ansell ProductosDescripción
- Guantes industriales
- El resistente revestimiento de vinilo de PVC protege las manos de las abrasiones y se mantiene suave y flexible en frío
- El revestimiento de PVC proporciona un repelente al agua, el aceite y la grasa
- El aislamiento de espuma mantiene las manos calientes
- Agarre excelente para una mayor seguridad al manipular objetos de alta resistencia
- Dedos curvos, pulgar con solapa y forro de algodón de tejido suave ofrece mayor comodidad
- El color de alta visibilidad aumenta la visibilidad entre los usuarios
- El color naranja fluorescente hace que los guantes sean muy visibles incluso en condiciones de poca iluminación o luz tenue
- Calientes, a prueba de inclemencias climatológicas, con repelente de aceite y grasa
Aplicaciones:
- Gestión del tráfico aéreo
- Señalización con manos
- Zonas de construcción en laterales de vías de tren y de carretera
- Gestión de seguridad vial
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | Normas de CATEGORÍA II, con marcado CE, EN 511: 111, EN 388: 3121 |
| Material del manguito | PVC |
| Coating Material | PVC |
| Tipo de producto | Guantes de peso alto |
| Modelo | 23-491 |
| Estilo de puño de los guantes | Tejido |
| Revestimiento | Tejido de punto de algodón |
| Cantidad | 72 par |
| Serie | 23-491 |