missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

TERUMO Winged Infusion Sets SURFLO™

Código de producto. p-200113667
Change view
Click to view available options
Calibre de aguja:
19 G
23 G
25 G
Tamaño de la unidad:
paquete de 50
Código de producto. Calibre de aguja unitSize
16497430 19 G paquete de 50
16407440 23 G paquete de 50
16417440 25 G paquete de 50
3 options

Código de producto. 16497430

Marca: TERUMO 8SV19NL30

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Edge

Designed to ensure stability and grip during venipuncture

  • The Surflo™ Winged Infusion set is intended to introduce or withdraw fluids from the vascular system after vein puncture (18 - 27 G)
  • Highly transparent tubing and adapter for easy recognition of air bubbles and particles
  • The wings are large and flexible for a good grip and secure fixation
  • Reduced pressure on the blood vessel wall due to slightly angled wings
  • Suitable for all applications with a wide product range
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Tipo de producto Infusion Set
Color Cream
Material PVC Tubing, Siliconized Needle
Calibre de aguja 19 G
Esterilidad Sterile
Sin látex Yes
Longitud de la aguja (métrico) 19 mm
Longitud del tubo (métrico) 300 mm
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.