Descripción
- Cada unidad únicamente admite tubos de RMN con el diámetro externo y la longitud indicados en las especificaciones
- Requiere un matraz de filtración (se vende por separado; se recomiendan 500 ml)
- El tubo de muestras invertido se inserta en la arandela y el disolvente se introduce en el depósito mediante una serie de frascos de lavado.
- Aspira aire a través del tubo para completar el procedimiento.
Especificaciones
Especificaciones
| Longitud (métrico) | 178 mm |
| Material | Borosilicate Glass |
| Tipo de producto | NMR Tube |
| Diámetro exterior (métrico) | Se ajusta los tubos con diámetro de: 10 mm, diámetro “B”: 14 mm |
| Diámetro interior (métrico) | Junta interna 24/40 |
| Longitud (imperial) | 7 in |