Learn More
Bel-Art™ Tubo de muestras de EPR SP Scienceware™ Wilmad™ de cuarzo y pared fina
Tienda SP Scienceware ProductosDescripción
- Las ajustadas tolerancias de los diámetros interior y exterior garantizan una compatibilidad del 100 % con los espectrómetros
- Envasados individualmente para evitar la contaminación
- Recomendado para experimentos con moléculas orgánicas pequeñas (peso molecular ∼500) únicamente a temperatura ambiente
Especificaciones
Especificaciones
| Longitud (métrico) | 250 mm |
| Material | Cuarzo |
| Tipo de producto | Tubo de muestras |
| Diámetro exterior (métrico) | 5 mm |
| Diámetro interior (métrico) | 4 mm |
| Grosor de la pared (métrico) | 0,5 mm |
| Modelo | 710-SQ-250M |