Learn More
Bel-Art™ Tapones para tubos de RMN de presión superior SP Scienceware™ Wilmad™, 5.0 mm de diámetro, translúcidos
Código de producto. 15328718 Tienda SP Scienceware Productos
Change view
Click to view available options
Incluye:
100 por paquete
1000 por paquete
Línea de productos:
Modelo: Wilmad™ 521-PC-100
Modelo: Wilmad™ 521-PC-1000
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
paquete de 1000
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Incluye Línea de productos unitSize
15328718 100 por paquete Modelo: Wilmad™ 521-PC-100 paquete de 100
15348728 1000 por paquete Modelo: Wilmad™ 521-PC-1000 paquete de 1000
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15328718 Proveedor Bel-Art™ N.º de proveedor 660050110
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Ideal para experimentos que requieren un ambiente hermético bajo vacío o de baja presión inferior a 1 bar.
Utilícelos con tubos de RMN de paredes medias y resistentes para mejorar la estanqueidad y la solidez en experimentos de temperatura variable.
Especificaciones
Diámetro exterior (métrico) 5,0 mm
Incluye 100 por paquete
Descripción Estanqueidad a gas - Presión superior
Material Polietileno
Color Translúcido
Para utilizar con (aplicación) Espectroscopía de RMN
Cantidad 100/paq.
Línea de productos Modelo: Wilmad™ 521-PC-100