Learn More
Bel-Art™ Microespátula de acero inoxidable SP Scienceware™ Wilmad™
Código de producto. 15348588 Tienda SP Scienceware Productos
Change view
Click to view available options
Longitud (métrico):
250 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Longitud (métrico) unitSize
15348588 250 mm cada uno
1 options
Código de producto. 15348588
Marca: Bel-Art™ 660000022
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Compatible con la mayoría de tubos de RMN/EPR con un diámetro externo de 4 mm o superior. Las microespátulas de acero inoxidable Bel-Art SP Scienceware™ Wilmad™ facilitan las transferencias de muestras en estado sólido o en fase de gel.
  • Compatible con la mayoría de tubos de RMN/EPR con un diámetro exterior de 4 mm o superior
  • Facilita las transferencias de muestras en fase de gel y estado sólido
Especificaciones
Para utilizar con (equipo) La mayoría de tubos de NMR/EPR con un diámetro externo de 4 mm o superior
Longitud (métrico) 250 mm
Material Acero inoxidable
Diámetro exterior (métrico) 3 mm
Modelo 806