Learn More
Bel-Art™ Insertos de rotor MAS SP Scienceware™ Wilmad™ Pyrex™
Tienda SP Scienceware Productos
Click to view available options
Diámetro (métrico):
2,19 mm
2,99 mm
Diámetro interior (métrico):
1,66 mm
2,24 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
- Es posible que se requiera una caja de guantes para sellar las muestras sensibles al aire
Especificaciones
Especificaciones
| Para utilizar con (equipo) | Rotor MAS WP-501-3180 Bruker de 3,2 mm |
| Tipo | Rotor |
| Descripción | Inserto del rotor; longitud total: 18,6 mm; longitud final: 9,3mm |
| Diámetro (métrico) | 2,19 mm |
| Diámetro interior (métrico) | 1,66 mm |
| Para utilizar con (aplicación) | Diseñados para muestras sensibles al aire y muestras semisólidas como geles o líquidos de alta viscosidad. |
| Incluye | Inserto de rotor |
| Material | Pyrex |
| Modelo | DWGSK3083-B |