Learn More
Bel-Art™ Tubos capilares SP Scienceware™ Pyrex™
Tienda SP Scienceware Productos
Click to view available options
Longitud (métrico):
100 mm
102 mm
127 mm
203 mm
Modelo:
WG-1364-1.7
WG-1364-1.7-203M
WG-1364-1.7-5
WG-1364-2
WG-1364-2.5A
WG-1364-2.5A-203M
Diámetro exterior (métrico):
1,7 mm
2 mm
2,5 mm
2,50 mm
Diámetro interior (métrico):
1,3 mm
1,6 mm
2,2 mm
2,20 mm
Tamaño de la unidad:
paquete de 10
paquete de 5
Descripción
- Fabricados con vidrio de tipo 1 clase B según la norma ASTM
- Probados en campos de 400 MHz
Especificaciones
Especificaciones
| Longitud (métrico) | 102 mm |
| Material | Vidrio de borosilicato |
| Tipo de producto | Tubo capilar |
| Diámetro exterior (métrico) | 2,50 mm |
| Diámetro interior (métrico) | 2,20 mm |
| Intensidad de campo | 400 MHz |
| Longitud (imperial) | 8 in |
| Cantidad | Paquete de 5 |
| Modelo | WG-1364-2.5A-203M |