Learn More
Bel-Art™ Tubos capilares SP Scienceware™ Pyrex™
Código de producto. 15348648 Tienda SP Scienceware Productos
Change view
Click to view available options
Longitud (métrico):
100 mm
102 mm
127 mm
203 mm
Modelo:
WG-1364-1.7
WG-1364-1.7-203M
WG-1364-1.7-5
WG-1364-2
WG-1364-2.5A
WG-1364-2.5A-203M
Diámetro exterior (métrico):
1,7 mm
2 mm
2,5 mm
2,50 mm
Diámetro interior (métrico):
1,3 mm
1,6 mm
2,2 mm
2,20 mm
Tamaño de la unidad:
paquete de 10
paquete de 5
Código de producto. Longitud (métrico) Modelo Diámetro exterior (métrico) Diámetro interior (métrico) unitSize
15348648 127 mm WG-1364-1.7-5 1,7 mm 1,3 mm paquete de 10
15328648 203 mm WG-1364-1.7-203M 1,7 mm 1,3 mm paquete de 5
15358648 100 mm WG-1364-2 2 mm 1,6 mm paquete de 10
15368648 100 mm WG-1364-2.5A 2,5 mm 2,2 mm paquete de 10
15378648 102 mm WG-1364-2.5A-203M 2,50 mm 2,20 mm paquete de 5
15318648 100 mm WG-1364-1.7 1,7 mm 1,3 mm paquete de 10
6 options
Código de producto. 15348648
Marca: Bel-Art™ 660000071
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Fabricados con Pyrex™ y sellados en un extremo. Los tubos capilares Bel-Art SP Scienceware™ Wilmad™ Pyrex™ ofrecen una solución de bajo coste para mediciones de RMN de pequeño volumen.
  • Fabricados con vidrio de tipo 1 clase B según la norma ASTM
  • Probados en campos de 400 MHz
Especificaciones
Longitud (métrico) 127 mm
Material Vidrio de borosilicato
Tipo de producto Tubo capilar
Diámetro exterior (métrico) 1,7 mm
Diámetro interior (métrico) 1,3 mm
Intensidad de campo 400 MHz
Longitud (imperial) 5 in
Cantidad Paquete de 10
Modelo WG-1364-1.7-5