Learn More
Bel-Art™ Kit de tubos de RMN de PTFE-FEP SP Scienceware™ Wilmad™
Código de producto. 15338608 Tienda SP Scienceware Productos
Change view
Click to view available options
Longitud (métrico):
203 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Longitud (métrico) unitSize
15338608 203 mm cada uno
1 options
Nota: El tubo de FEP utilizado en este kit no es intercambiable con el revestimiento de PTFE (n.º de referencia 6005).
Código de producto. 15338608 Proveedor Bel-Art™ N.º de proveedor 660000039
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Nota: El tubo de FEP utilizado en este kit no es intercambiable con el revestimiento de PTFE (n.º de referencia 6005).
Contiene un tubo de FEP sin silicona y un adaptador de vidrio de 5 mm de diámetro externo con dos extremos abiertos. El kit de tubos de RMN de PTFE Bel-Art SP Scienceware™ Wilmad™ es ideal para experimentos de RMN con 29Si.
  • El uso de un indicador de profundidad para ajustar con detalle la posición del revestimiento garantiza que el vidrio no sobresaldrá el límite de la bobina de Rƒ.
  • Apto para experimentos de 500 MHz.
Especificaciones
Camber (Metric) 6 µm
Concentricity (Metric) 13 µm
Longitud (métrico) 203 mm
Material PTFE con revestimiento de FEP
Diámetro exterior (métrico) 4,947 ± 0,019 mm
Diámetro interior (métrico) 4 mm
Intensidad de campo 500 MHz
Incluye Tubo de PTFE, adaptador de vidrio, revestimiento de FEP
Longitud (imperial) 8 in
Modelo PTFE-5MM-KIT