Learn More
Bel-Art™ Tubo de RMN de válvula de vacío/presión SP Scienceware™ Wilmad™
Código de producto. 15368988 Tienda SP Scienceware Productos
Change view
Click to view available options
Modelo:
507-PV-7
522-PV-7
Grosor de la pared (métrico):
0,38 mm
1,40 mm
Camber (Metric):
51/25 µm
51/51 µm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Modelo Grosor de la pared (métrico) Camber (Metric) unitSize
15368988 522-PV-7 1,40 mm 51/51 µm cada uno
15358858 507-PV-7 0,38 mm 51/25 µm cada uno
2 options
Debido a la naturaleza del vidrio, debe extremarse la precaución cuando se utiliza a presiones elevadas o reducidas, ya que no se puede garantizar el rendimiento de los tubos bajo presión o vacío. Al trabajar en estas condiciones, siempre se debe utilizar una protección de seguridad adecuada.
Código de producto. 15368988
Marca: Bel-Art™ 665040571
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Debido a la naturaleza del vidrio, debe extremarse la precaución cuando se utiliza a presiones elevadas o reducidas, ya que no se puede garantizar el rendimiento de los tubos bajo presión o vacío. Al trabajar en estas condiciones, siempre se debe utilizar una protección de seguridad adecuada.
Se abre girando en sentido contrario a las agujas del reloj. El tubo de RMN de la válvula de vacío/presión Bel-Art SP Scienceware™ Wilmad™ es el tubo de RMN más fiable del mercado para experimentos de presión de gama media y de ultra vacío.
  • Se conecta a una línea de vacío de metal de 3,175 mm (1/8 pulgadas) con los conectores Swagelok™
  • Válvula de vacío de presión fabricada con PTFE, todas las demás piezas son Pyrex™ o equivalentes
Especificaciones
Camber (Metric) 51/51 µm
Para utilizar con (equipo) 3,175 mm (1/8 pulg.) Línea de vacío de acero inoxidable o latón (3,175 mm)
Longitud (métrico) 178 mm
Material PTFE, Pyrex™
Diámetro exterior (métrico) 5 mm
Longitud (imperial) 7 in
Grosor de la pared (métrico) 1,40 mm
Modelo 522-PV-7