Learn More
Bel-Art™ Tubo de RMN de válvula de vacío/presión SP Scienceware™ Wilmad™
Tienda SP Scienceware ProductosDescripción
- Se conecta a una línea de vacío de metal de 3,175 mm (1/8 pulgadas) con los conectores Swagelok™
- Válvula de vacío de presión fabricada con PTFE, todas las demás piezas son Pyrex™ o equivalentes
Especificaciones
Especificaciones
| Camber (Metric) | 51/25 µm |
| Para utilizar con (equipo) | 3,175 mm (1/8 pulg.) Línea de vacío de acero inoxidable o latón (3,175 mm) |
| Longitud (métrico) | 178 mm |
| Material | PTFE, Pyrex™ |
| Diámetro exterior (métrico) | 5 mm |
| Longitud (imperial) | 7 in |
| Grosor de la pared (métrico) | 0,38 mm |
| Modelo | 507-PV-7 |