Learn More
Bel-Art™ Tubo de muestra de EPR de cuarzo de precisión SP Scienceware™ Wilmad™
Tienda SP Scienceware ProductosDescripción
- Mantienen de 10 a 15 veces mejor las tolerancias de diámetro interno y una caída y concentricidad 5 veces menor que los tubos de tipo económicos
- Ideales para experimentos de onda continua que requieren un volumen de muestra altamente reproducible en la cavidad
- Envasados individualmente para evitar la contaminación
Especificaciones
Especificaciones
| Camber (Metric) | 76 µm |
| Concentricity (Metric) | 76 µm |
| Longitud (métrico) | 159 mm |
| Material | Cuarzo |
| Tipo de producto | Tubo de muestras |
| Diámetro exterior (métrico) | 2,97 ± 0,013 mm |
| Diámetro interior (métrico) | 1,99 ± 0,013 mm |
| Longitud (imperial) | 6,25 pulg |
| Grosor de la pared (métrico) | 0,48 mm |
| Modelo | 705-PQ-6.25 |