Learn More
Bel-Art™ Gradilla para tubos de RMN de perfil bajo Wilmad
Código de producto. 15388648 Tienda SP Scienceware Productos
Change view
Click to view available options
Admite:
Tubos (5 mm)
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Admite unitSize
15388648 Tubos (5 mm) cada uno
1 options
Código de producto. 15388648 Proveedor Bel-Art™ N.º de proveedor 660000075
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Sencilla pero útil, esta gradilla para tubos de RMN de acero inoxidable admite 12 tubos con un diámetro exterior máximo de 5 mm.
Su diseño ayuda a reducir el espacio utilizado en el laboratorio
Especificaciones
Admite Tubos (5 mm)
Material Acero inoxidable
Posiciones 12
Tipo de producto Gradilla para tubos de RMN
matriz, red, conjunto 6 x 2