Descripción
- Un sistema de sellado sólido permite la acumulación de presión dentro de la muestra
- El pistón de PTFE sin grasa proporciona un sellado 100 % libre de contaminación
- Rediseñado con una superficie de sellado 4 veces más grande, con la consiguiente eliminación de fugas y aumento considerable de la vida útil en comparación con los tubos J-Young tradicionales
- El diseño simétrico axial garantiza la aplicación en experimentos con agitación
Especificaciones
Especificaciones
| Camber (Metric) | 13 µm |
| Concentricity (Metric) | 25 µm |
| Longitud (métrico) | 203 mm |
| Material | Glass (Type 1, Class A) |
| Tipo de producto | High Precision NMR Sample Tube |
| Diámetro exterior (métrico) | 5 mm |
| Intensidad de campo | 500 MHz |
| Incluye | Adaptador de vacío, pistón y tubo de vidrio |
| Longitud (imperial) | 8 in |
| Modelo | 528-LPV-8 |