Learn More
Wilmad-LabGlass™ SP Scienceware™ con 8 mm de diámetro externo, tubo de RMN de precisión con pared fina
Código de producto. 15388918 Tienda SP Scienceware Productos
Change view
Click to view available options
Longitud (métrico):
178 mm
203,2 mm
228,6 mm
228,6mm
Modelo:
513A-1PP-7-5
513A-1PP-8-5
513A-1PP-9-5
513A-3PP-7-5
513A-3PP-8-5
513A-3PP-9-5
513A-5PP-7-5
513A-5PP-8-5
513A-5PP-9-5
513A-7PP-7-5
513A-7PP-8-5
513A-7PP-9-5
513A-9PP-7-5
513A-9PP-8-5
513A-9PP-9-5
Intensidad de campo:
300 MHz
350 MHz
400 MHz
500 MHz
60 MHz
Tamaño de la unidad:
paquete de 5
15 product options available for selection
Product selection table with 15 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Longitud (métrico) Modelo Intensidad de campo unitSize
15388918 228,6mm 513A-7PP-9-5 400 MHz paquete de 5
15338748 228,6 mm 513A-1PP-9-5 60 MHz paquete de 5
15318748 178 mm 513A-1PP-7-5 60 MHz paquete de 5
15328748 203,2 mm 513A-1PP-8-5 60 MHz paquete de 5
15348818 178 mm 513A-3PP-7-5 300 MHz paquete de 5
15358818 203,2 mm 513A-3PP-8-5 300 MHz paquete de 5
15368818 228,6mm 513A-3PP-9-5 300 MHz paquete de 5
15358878 203,2 mm 513A-5PP-8-5 350 MHz paquete de 5
15348878 178 mm 513A-5PP-7-5 350 MHz paquete de 5
15368878 228,6mm 513A-5PP-9-5 350 MHz paquete de 5
15358918 178 mm 513A-7PP-7-5 400 MHz paquete de 5
15378918 203,2 mm 513A-7PP-8-5 400 MHz paquete de 5
15328978 228,6 mm 513A-9PP-9-5 500 MHz paquete de 5
15308978 178 mm 513A-9PP-7-5 500 MHz paquete de 5
15318978 203,2 mm 513A-9PP-8-5 500 MHz paquete de 5
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 15 options available.
15 options
Los tapones no se recomiendan para su uso con muestras disueltas en cloroformo-d o acetona-d6.
Código de producto. 15388918 Proveedor Wilmad-LabGlass™ N.º de proveedor 664000895
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Los tapones no se recomiendan para su uso con muestras disueltas en cloroformo-d o acetona-d6.
Includes
Tubo y tapón desechable
Para maximizar la relación señal/ruido, los tubos de RMN de precisión tienen impurezas paramagnéticas mínimas que podrían afectar a la homogeneización. La estrecha tolerancia de los diámetros interno y externo es de tan solo 0,0065 mm y se ajusta a los insertos Wilmad
Se han fabricado en una instalación con certificación ISO 9001:2008 de vanguardia de EE. UU. que utiliza un proceso de reducción y molienda de precisión único para dar forma a la superficie interior con un factor de llenado maximizado.
  • La superficie interior es resistente a bases y ácidos fuertes a temperatura ambiente
  • Se pueden utilizar de forma segura a temperaturas de hasta 230 °C sin superar un incremento de temperatura de 120 °C.
  • Clasificados como clase hidrolítica 1
  • Fabricados con vidrio de borosilicato que cumple el requisito de vidrio de tipo 1 clase A de la norma ASTM E438 Inspección del 100 % con varios indicadores trazables a NIST y comprobaciones de defectos de superficie óptica
Especificaciones
Camber (Metric) 13 μm
Concentricity (Metric) 38 μm
Longitud (métrico) 228,6mm
Diámetro exterior (métrico) 7,9935 ± 0,0065 mm
Diámetro interior (métrico) 6,990 ± 0,013 mm
Intensidad de campo 400 MHz
Para utilizar con (aplicación) Para experimentos que requieren una calidad de homogeneización crítica (estudios y experimentos de campo alto/ultraalto, sin centrifugado, multidimensionales, multinúcleos y DNP que requieren muestras biológicas)
Longitud (imperial) 9 pulg
Grosor de la pared (métrico) 0,51mm
Modelo 513A-7PP-9-5