Learn More
Wilmad-LabGlass™ SP Scienceware™ con 8 mm de diámetro externo, tubo de RMN de precisión con pared fina
Código de producto. 15378918 Tienda SP Scienceware Productos
Change view
Click to view available options
Longitud (métrico):
178 mm
203,2 mm
228,6 mm
228,6mm
Modelo:
513A-1PP-7-5
513A-1PP-8-5
513A-1PP-9-5
513A-3PP-7-5
513A-3PP-8-5
513A-3PP-9-5
513A-5PP-7-5
513A-5PP-8-5
513A-5PP-9-5
513A-7PP-7-5
513A-7PP-8-5
513A-7PP-9-5
513A-9PP-7-5
513A-9PP-8-5
513A-9PP-9-5
Intensidad de campo:
300 MHz
350 MHz
400 MHz
500 MHz
60 MHz
Tamaño de la unidad:
paquete de 5
Código de producto. Longitud (métrico) Modelo Intensidad de campo unitSize
15378918 203,2 mm 513A-7PP-8-5 400 MHz paquete de 5
15338748 228,6 mm 513A-1PP-9-5 60 MHz paquete de 5
15318748 178 mm 513A-1PP-7-5 60 MHz paquete de 5
15328748 203,2 mm 513A-1PP-8-5 60 MHz paquete de 5
15348818 178 mm 513A-3PP-7-5 300 MHz paquete de 5
15358818 203,2 mm 513A-3PP-8-5 300 MHz paquete de 5
15368818 228,6mm 513A-3PP-9-5 300 MHz paquete de 5
15358878 203,2 mm 513A-5PP-8-5 350 MHz paquete de 5
15348878 178 mm 513A-5PP-7-5 350 MHz paquete de 5
15368878 228,6mm 513A-5PP-9-5 350 MHz paquete de 5
15358918 178 mm 513A-7PP-7-5 400 MHz paquete de 5
15388918 228,6mm 513A-7PP-9-5 400 MHz paquete de 5
15328978 228,6 mm 513A-9PP-9-5 500 MHz paquete de 5
15308978 178 mm 513A-9PP-7-5 500 MHz paquete de 5
15318978 203,2 mm 513A-9PP-8-5 500 MHz paquete de 5
15 options
Los tapones no se recomiendan para su uso con muestras disueltas en cloroformo-d o acetona-d6.
Código de producto. 15378918
Marca: Wilmad-LabGlass™ 664000885
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Los tapones no se recomiendan para su uso con muestras disueltas en cloroformo-d o acetona-d6.
Includes
Tubo y tapón desechable
Para maximizar la relación señal/ruido, los tubos de RMN de precisión tienen impurezas paramagnéticas mínimas que podrían afectar a la homogeneización. La estrecha tolerancia de los diámetros interno y externo es de tan solo 0,0065 mm y se ajusta a los insertos Wilmad
Se han fabricado en una instalación con certificación ISO 9001:2008 de vanguardia de EE. UU. que utiliza un proceso de reducción y molienda de precisión único para dar forma a la superficie interior con un factor de llenado maximizado.
  • La superficie interior es resistente a bases y ácidos fuertes a temperatura ambiente
  • Se pueden utilizar de forma segura a temperaturas de hasta 230 °C sin superar un incremento de temperatura de 120 °C.
  • Clasificados como clase hidrolítica 1
  • Fabricados con vidrio de borosilicato que cumple el requisito de vidrio de tipo 1 clase A de la norma ASTM E438 Inspección del 100 % con varios indicadores trazables a NIST y comprobaciones de defectos de superficie óptica
Especificaciones
Camber (Metric) 13 µm
Concentricity (Metric) 38 µm
Longitud (métrico) 203,2 mm
Diámetro exterior (métrico) 7,9935 ± 0,0065 mm
Diámetro interior (métrico) 6,990 ± 0,013 mm
Intensidad de campo 400 MHz
Para utilizar con (aplicación) Para experimentos que requieren una calidad de homogeneización crítica (estudios y experimentos de campo alto/ultraalto, sin centrifugado, multidimensionales, multinúcleos y DNP que requieren muestras biológicas)
Longitud (imperial) 8 in
Grosor de la pared (métrico) 0,51 mm
Modelo 513A-7PP-8-5