Learn More
Wilmad-LabGlass™ SP Scienceware™ con 8 mm de diámetro externo, tubo de RMN de precisión con pared fina
Código de producto. 15368878 Tienda SP Scienceware Productos
Change view
Click to view available options
Longitud (métrico):
178 mm
203,2 mm
228,6 mm
228,6mm
Modelo:
513A-1PP-7-5
513A-1PP-8-5
513A-1PP-9-5
513A-3PP-7-5
513A-3PP-8-5
513A-3PP-9-5
513A-5PP-7-5
513A-5PP-8-5
513A-5PP-9-5
513A-7PP-7-5
513A-7PP-8-5
513A-7PP-9-5
513A-9PP-7-5
513A-9PP-8-5
513A-9PP-9-5
Intensidad de campo:
300 MHz
350 MHz
400 MHz
500 MHz
60 MHz
Packungsgröße:
paquete de 5
Artikelnummer. Longitud (métrico) Modelo Intensidad de campo unitSize
15368878 228,6mm 513A-5PP-9-5 350 MHz paquete de 5
15338748 228,6 mm 513A-1PP-9-5 60 MHz paquete de 5
15318748 178 mm 513A-1PP-7-5 60 MHz paquete de 5
15328748 203,2 mm 513A-1PP-8-5 60 MHz paquete de 5
15348818 178 mm 513A-3PP-7-5 300 MHz paquete de 5
15358818 203,2 mm 513A-3PP-8-5 300 MHz paquete de 5
15368818 228,6mm 513A-3PP-9-5 300 MHz paquete de 5
15358878 203,2 mm 513A-5PP-8-5 350 MHz paquete de 5
15348878 178 mm 513A-5PP-7-5 350 MHz paquete de 5
15358918 178 mm 513A-7PP-7-5 400 MHz paquete de 5
15388918 228,6mm 513A-7PP-9-5 400 MHz paquete de 5
15378918 203,2 mm 513A-7PP-8-5 400 MHz paquete de 5
15328978 228,6 mm 513A-9PP-9-5 500 MHz paquete de 5
15308978 178 mm 513A-9PP-7-5 500 MHz paquete de 5
15318978 203,2 mm 513A-9PP-8-5 500 MHz paquete de 5
15 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Los tapones no se recomiendan para su uso con muestras disueltas en cloroformo-d o acetona-d6.
Artikelnummer. 15368878
Marke: Wilmad-LabGlass™ 663500895
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Alternative Produkte anzeigen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Los tapones no se recomiendan para su uso con muestras disueltas en cloroformo-d o acetona-d6.
Beinhaltet
Tubo y tapón desechable
Para maximizar la relación señal/ruido, los tubos de RMN de precisión tienen impurezas paramagnéticas mínimas que podrían afectar a la homogeneización. La estrecha tolerancia de los diámetros interno y externo es de tan solo 0,0065 mm y se ajusta a los insertos Wilmad
Se han fabricado en una instalación con certificación ISO 9001:2008 de vanguardia de EE. UU. que utiliza un proceso de reducción y molienda de precisión único para dar forma a la superficie interior con un factor de llenado maximizado.
  • La superficie interior es resistente a bases y ácidos fuertes a temperatura ambiente
  • Se pueden utilizar de forma segura a temperaturas de hasta 230 °C sin superar un incremento de temperatura de 120 °C.
  • Clasificados como clase hidrolítica 1
  • Fabricados con vidrio de borosilicato que cumple el requisito de vidrio de tipo 1 clase A de la norma ASTM E438 Inspección del 100 % con varios indicadores trazables a NIST y comprobaciones de defectos de superficie óptica
Spezifikation
Camber (Metric) 25 μm
Concentricity (Metric) 51 μm
Longitud (métrico) 228,6mm
Diámetro exterior (métrico) 7,9935 ± 0,0065 mm
Diámetro interior (métrico) 6,990 ± 0,013 mm
Intensidad de campo 350 MHz
Para utilizar con (aplicación) Para experimentos que requieren una calidad de homogeneización crítica (estudios y experimentos de campo alto/ultraalto, sin centrifugado, multidimensionales, multinúcleos y DNP que requieren muestras biológicas)
Longitud (imperial) 9 pulg
Grosor de la pared (métrico) 0,51mm
Modelo 513A-5PP-9-5
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.