Learn More
Bel-Art™ Tubo de espectroscopía Raman SP Scienceware™ Wilmad™ de pared fina con 5 mm de diámetro externo y de 2 pulg
Tienda SP Scienceware ProductosDescripción
- Fabricados con vidrio de borosilicato; cumple las disposiciones de tipo 1 clase B de la norma ASTM E438, reconocido como N51A
- La inspección visual y física del 100 % del instrumento, incluidas las dimensiones físicas y los defectos de la superficie, garantiza la calidad del producto,
- Fabricados en una instalación ISO9001:2008 de EE. UU.
- El enfriamiento o calentamiento de estos tubos puede provocar roturas; para experimentos que impliquen fases de enfriamento o calentamiento, consulte los tubos de precisión Wilmad
Especificaciones
Especificaciones
| Longitud (métrico) | 51 mm |
| Material | Vidrio de borosilicato |
| Diámetro exterior (métrico) | 4,947 ± 0,019 mm |
| Intensidad de campo | Gran capacidad de procesamiento |
| Para utilizar con (aplicación) | Espectroscopía Raman |
| Incluye | Tubo y tapón desechable |
| Longitud (imperial) | 2 pulg |
| Grosor de la pared (métrico) | 0,43 mm |
| Modelo | Wilmad™ WG-5MM-ECONOMY-2 |