Learn More
Bel-Art™ Revestimiento de tubos de muestras de FEP SP Scienceware™ Wilmad™ de 3 mm
Tienda SP Scienceware ProductosDescripción
- Su estructura de pared fina de fondo redondo minimiza las pérdidas de factor de llenado
- No rígido Apriete al insertarlo en el tubo de muestras.
- El tapón de PTFE se incluye con cada revestimiento.
- No se recomienda para estudios de temperatura elevada.
Especificaciones
Especificaciones
| Longitud (métrico) | 202 mm |
| Material | FEP |
| Tipo de producto | Revestimiento de tubo |
| Diámetro exterior (métrico) | 3,65 mm |
| Diámetro interior (métrico) | 3,15 mm |
| Longitud (imperial) | 8 in |
| Modelo | 6005 |