Learn More
Wilmad-LabGlass™ SP Scienceware™ con 15 mm de diámetro externo, tubo de RMN de precisión con pared fina
Código de producto. 15388828 Tienda SP Scienceware Productos
Change view
Click to view available options
Longitud (métrico):
178 mm
203,2mm
228,6mm
Modelo:
515-1PP-7-5
515-1PP-8-5
515-1PP-9-5
515-3PP-7-5
515-3PP-8-5
515-3PP-9-5
515-5PP-7-5
515-5PP-8-5
515-5PP-9-5
515-7PP-7-5
515-7PP-8-5
515-7PP-9-5
Intensidad de campo:
300 MHz
350 MHz
400 MHz
60 MHz
Tamaño de la unidad:
paquete de 5
Código de producto. Longitud (métrico) Modelo Intensidad de campo unitSize
15388828 178 mm 515-3PP-7-5 300 MHz paquete de 5
15378758 203,2mm 515-1PP-8-5 60 MHz paquete de 5
15388758 228,6mm 515-1PP-9-5 60 MHz paquete de 5
15368758 178 mm 515-1PP-7-5 60 MHz paquete de 5
15308838 203,2mm 515-3PP-8-5 300 MHz paquete de 5
15328838 228,6mm 515-3PP-9-5 300 MHz paquete de 5
15338888 178 mm 515-5PP-7-5 350 MHz paquete de 5
15358888 228,6mm 515-5PP-9-5 350 MHz paquete de 5
15348888 203,2mm 515-5PP-8-5 350 MHz paquete de 5
15338938 228,6mm 515-7PP-9-5 400 MHz paquete de 5
15318938 178 mm 515-7PP-7-5 400 MHz paquete de 5
15328938 203,2mm 515-7PP-8-5 400 MHz paquete de 5
12 options
Los tapones no se recomiendan para su uso con muestras disueltas en cloroformo-d o acetona-d6.
Código de producto. 15388828
Marca: Wilmad-LabGlass™ 663001575
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Los tapones no se recomiendan para su uso con muestras disueltas en cloroformo-d o acetona-d6.
Includes
Tubo y tapón desechable
Para maximizar la relación señal/ruido, los tubos de RMN de precisión tienen impurezas paramagnéticas mínimas que podrían afectar a la homogeneización. La estrecha tolerancia de los diámetros interno y externo es de tan solo 0,0065 mm y se ajusta a los insertos Wilmad
Se han fabricado en una instalación con certificación ISO 9001:2008 de vanguardia de EE. UU. que utiliza un proceso de reducción y molienda de precisión único para dar forma a la superficie interior con un factor de llenado maximizado.
  • La superficie interior es resistente a bases y ácidos fuertes a temperatura ambiente
  • Se pueden utilizar de forma segura a temperaturas de hasta 230 °C sin superar un incremento de temperatura de 120 °C.
  • Clasificados como clase hidrolítica 1
  • Fabricados con vidrio de borosilicato que cumple el requisito de vidrio de tipo 1 clase A de la norma ASTM E438 Inspección del 100 % con varios indicadores trazables a NIST y comprobaciones de defectos de superficie óptica
Especificaciones
Camber (Metric) 38 μm
Concentricity (Metric) 76 μm
Longitud (métrico) 178 mm
Diámetro exterior (métrico) 15,065 ± 0,008 mm
Diámetro interior (métrico) 13,470 ± 0,013 mm
Intensidad de campo 300 MHz
Para utilizar con (aplicación) Para experimentos que requieren una calidad de homogeneización crítica (estudios y experimentos de campo alto/ultraalto, sin centrifugado, multidimensionales, multinúcleos y DNP que requieren muestras biológicas)
Longitud (imperial) 7 in
Grosor de la pared (métrico) 0,76mm
Modelo 515-3PP-7-5