Learn More
Wilmad-LabGlass™ SP Scienceware™ con 13 mm de diámetro externo, tubo de RMN de precisión con pared fina
Tienda SP Scienceware ProductosDescripción
Includes
Tubo y tapón desechable
Se han fabricado en una instalación con certificación ISO 9001:2008 de vanguardia de EE. UU. que utiliza un proceso de reducción y molienda de precisión único para dar forma a la superficie interior con un factor de llenado maximizado.
- La superficie interior es resistente a bases y ácidos fuertes a temperatura ambiente
- Se pueden utilizar de forma segura a temperaturas de hasta 230 °C sin superar un incremento de temperatura de 120 °C.
- Clasificados como clase hidrolítica 1
- Fabricados con vidrio de borosilicato que cumple el requisito de vidrio de tipo 1 clase A de la norma ASTM E438 Inspección del 100 % con varios indicadores trazables a NIST y comprobaciones de defectos de superficie óptica
Especificaciones
Especificaciones
| Camber (Metric) | 38 μm |
| Concentricity (Metric) | 76 μm |
| Longitud (métrico) | 203,2mm |
| Diámetro exterior (métrico) | 12,975 ± 0,008 mm de DE |
| Diámetro interior (métrico) | 11,710 ± 0,013 mm (L × DI) |
| Intensidad de campo | 300 MHz |
| Para utilizar con (aplicación) | Para experimentos que requieren una calidad de homogeneización crítica (estudios y experimentos de campo alto/ultraalto, sin centrifugado, multidimensionales, multinúcleos y DNP que requieren muestras biológicas) |
| Longitud (imperial) | 8 in |
| Grosor de la pared (métrico) | 0,64mm |
| Modelo | 514-3PP-8-5 |