Learn More
Wilmad-LabGlass™ SP Scienceware™ con 10 mm de diámetro externo, tubo de RMN de cuarzo de pared fina
Código de producto. p-5169992 Tienda SP Scienceware Productos
Change view
Click to view available options
Longitud (métrico):
178 mm
203,2 mm
228,6 mm
Modelo:
513-7PP-7QTZ-5
513-7PP-8QTZ-5
513-7PP-9QTZ-5
Unit Size:
paquete de 5
Product Code. Longitud (métrico) Modelo unitSize
15368958 178 mm 513-7PP-7QTZ-5 paquete de 5
15378958 203,2 mm 513-7PP-8QTZ-5 paquete de 5
15388958 228,6 mm 513-7PP-9QTZ-5 paquete de 5
3 options
This item is not returnable. View return policy
No se recomienda el uso de tapones para muestras disueltas en cloroformo-d o acetona-d6
Product Code. 15368958
Brand: Wilmad-LabGlass™ 664071075
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
View alternative products
This item is not returnable. View return policy
No se recomienda el uso de tapones para muestras disueltas en cloroformo-d o acetona-d6
Los tubos de RMN de precisión de cuarzo Wilmad tienen una tasa de expansión térmica extremadamente baja y una elevada resistencia a la tracción 14 veces superior durante el proceso de enfriamiento/calentamiento que los tubos de vidrio de tipo 1 clase A.
  • El cuarzo que se produce de forma natural mantiene una velocidad de transmisión superior al 85 % (grosor de 10 mm, teniendo en cuenta la pérdida de reflexión) por encima de 265 nm, lo que hace que los tubos de cuarzo sean la solución preferible para estudios fotoquímicos
  • La mitad de la constante dieléctrica del vidrio Pyrex™ ayuda a mejorar el factor de calidad
  • La baja densidad del boro de 0,1 ppm o menos garantiza un fondo limpio en estudios de RMN con boro-11
  • La estrecha tolerancia de los diámetros interno y externo es de tan solo 0,0065 mm y se ajusta a los insertos Wilmad
  • Para maximizar la relación señal/ruido, los tubos de cuarzo de RMN de precisión tienen impurezas paramagnéticas mínimas que podrían afectar a la homogeneización 
  • La superficie interior es resistente a bases y ácidos fuertes a temperatura ambiente
  • Inspección del 100 % con varios indicadores trazables a NIST y comprobaciones de defectos de superficie óptica
Specifications
Camber (Metric) 13 µm
Concentricity (Metric) 38 µm
Longitud (métrico) 178 mm
Diámetro exterior (métrico) 9,9935 ± 0,0065 mm
Diámetro interior (métrico) 9,070 ± 0,013 mm
Intensidad de campo 400 MHz
Grosor de la pared (métrico) 0,46 mm
Modelo 513-7PP-7QTZ-5