Learn More
Gibco™ Medio E de Williams, sin glutamina
GREENER_CHOICE
Código de producto. p-7076331
Click to view available options
Cantidad:
500 mL
Tamaño de la unidad:
1 set
500 ml
Código de producto. 11580606
Marca: Gibco™ 22551089
Medio E de Williams, sin glutamina
William's E Medium was originally developed by Williams and Gunn as reduced serum-supplemented medium for long-term cell cultures of adult rat liver epithelial cells. Gibco™ William's E Medium can also be used for growing hepatocyte cells of different species, such as human derived HepaRG™ cells.
El medio E de Williams fue desarrollado originalmente por Williams y Gunn como medio suplementado de suero reducido para los cultivos celulares a largo plazo de células epiteliales de hígado de rata adulta. El medio E de Williams Gibco™ también se puede utilizar para cultivar hepatocitos de diferentes especies, tales como células HepaRG™ derivadas de humanos.
El medio E de Williams Gibco™ es una modificación del medio anterior que se ha enriquecido con aminoácidos y el doble de glucosa. El medio E de Williams contiene ingredientes únicos, como cinc, hierro, manganeso, aminoácidos no esenciales, agente reductor glutatión y lípido linoleato de metilo.
Uso previsto del producto
Para uso diagnóstico in vitro. PRECAUCIÓN: no está indicado para uso terapéutico en humanos ni en animales. Los usos diferentes del uso previsto podrían infringir la legislación local.
Elaboración conforme a las buenas prácticas de fabricación actuales en dos instalaciones
El medio E de Williams Gibco™ se elabora en unas instalaciones que cumplen con las buenas prácticas de fabricación actuales y que se encuentran ubicadas en Paisley, Escocia (Reino Unido). Las instalaciones están registradas en la Agencia estadounidense de alimentos y medicamentos (FDA) como fabricante de dispositivos médicos y están certificadas según la norma ISO 13485. Para mantener la continuidad de la cadena de suministro, ofrecemos un producto de medio E de Williams Gibco™ similar fabricado en nuestras instalaciones de Grand Island (EE. UU.) (12551-032). Estas instalaciones se han registrado en la FDA como fabricante de dispositivos médicos y tienen la certificación según la norma ISO 13485.
El medio E de Williams no contiene proteínas ni factores de crecimiento. Por lo tanto, el medio E de Williams requiere una suplementación, normalmente con un 5-10 % de suero fetal bovino (SFB). El medio E de Williams utiliza un sistema de tampones de bicarbonato sódico (2,2 g/l) y, por lo tanto, requiere un ambiente con entre un 5 y un 10 % de CO2 para mantener el pH fisiológico.
En varios países este reactivo está clasificado como dispositivo médico. Si en una región en concreto no está regulado como dispositivo médico, solo debe utilizarse en los laboratorios.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de célula Célula de mamífero
Formulario Líquido
Tipo de producto Medio E de William
Con aditivos Rojo de fenol, Piruvato sódico
Sin aditivos Sin glutamina, Sin HEPES
Para utilizar con (aplicación) Cultivo de células de mamíferos
Cantidad 500 mL
Contenido y almacenamiento Condiciones de almacenamiento: De 2 a 8 °C. Proteger de la luz
Condiciones de envío: Ambiente
Vida útil: 12 meses a partir de la fecha de fabricación
Culture Type Cultivo de células de mamíferos