Learn More
Gibco™ Medio E de William, suplemento GlutaMAX™
GREENER_CHOICE
Código de producto. p-7076330
Change view
Click to view available options
Cantidad:
500 mL
10 x 500 mL
Tamaño de la unidad:
500 ml
paquete de 10
11514466 10 x 500 mL paquete de 10
10043282 500 mL 500 ml
2 options
Código de producto. 11514466
Marca: Gibco™ 32551087
El suplemento GlutaMAX™ minimiza la acumulación de amoníaco tóxico y mejora la viabilidad y el crecimiento celulares en un formato fácil de usar.
William's E Medium was originally developed by Williams and Gunn as reduced serum-supplemented medium for long-term cell cultures of adult rat liver epithelial cells. Gibco™ William's E Medium can also be used for growing hepatocyte cells of different species, such as human derived HepaRG™ cells.
  • Desarrollado por Williams y Gunn como medio suplementado de suero reducido para los cultivos celulares a largo plazo de células epiteliales de hígado de rata adulta.
  • El medio E de Williams Gibco™ también se puede utilizar para el cultivo de hepatocitos de diferentes especies, tales como células HepaRG™ derivadas de humanos.
  • El medio contiene ingredientes únicos, como cinc, hierro, manganeso, aminoácidos no esenciales, agente reductor glutatión y lípido linoleato de metilo.
  • El suplemento GlutaMAX™ minimiza la acumulación de amoníaco tóxico y mejora la viabilidad y el crecimiento celulares en un formato fácil de usar.
Modificado de la siguiente manera
  • Con: GlutaMAX™, rojo de fenol
  • Sin: Ácido 4-(2-hidroxietil)piperazin-1-iletanosulfónico (HEPES)
Uso del medio E de Williams
  • El medio no contiene proteínas ni factores de crecimiento; por lo tanto, requiere suplementación, comúnmente con un 5-10 % de Suero Bovino Fetal (SBF).
  • El medio E de Williams utiliza un sistema de tampón de bicarbonato de sodio (2,2 g/l).
  • Requiere un entorno con un 5-10 % de CO2 para mantener el pH fisiológico.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de célula Células de mamíferos
Formulario Líquido
Tipo de producto Medio E de William
Con aditivos Rojo de fenol
Sin aditivos Sin HEPES
Para utilizar con (aplicación) Cultivo de células de mamíferos
Cantidad 10 x 500 mL
Certificaciones/conformidad ISO 13485
Contenido y almacenamiento De 2 °C a 8 °C
Culture Type Cultivo de células de mamífero